Clorobenceno ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
22702.298EA 39.3 EUR
22702.298 22702.323 22702.367 22702.460
Clorobenceno ≥99%, GPR RECTAPUR®
Clorobenceno
Formula: C₆H₅Cl
Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000530
Núm. CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
IR: 01-2119432722-45
Índice Merck: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Boiling point 131 - 133 °C
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 50 ppm