Clorobenceno, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
08650-5ML-F 08650-25ML-F
08650-5ML-FEA 116 EUR
08650-5ML-F 08650-25ML-F
Clorobenceno, Supelco®
Clorobenceno
Formula: C₆H₅Cl
Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000530
Núm. CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
IR: 01-2119432722-45
Índice Merck: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6ba2f9f60365cc3a976a66389e6ba886d96721c&vid=7933945fd39b21db577f22c9d2753af45a5a1dc2&prid=web&clid=SAPDAM