2,3-Diclorobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
232670250 232671000
ACRO232670250EA 57.1 EUR
ACRO232670250 ACRO232671000
2,3-Diclorobenzaldehído 99%
2,3-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 144 °C (30 mmHg)
Pto. de fusión: 60…64 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (100 °C)
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010127
Núm. CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥98.5 %