2,3-Diclorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10118.18 A10118.30
A10118.18EA 80.7 EUR
A10118.18 A10118.30
2,3-Diclorobenzaldehído ≥98%
2,3-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 143…145 °C (30 mmHg)
Pto. de fusión: 61…65 °C
Densidad: 1,33
Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010127
Núm. CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
ADR: 8,III