2,4-Diclorobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
164140050 164141000 164145000
ACRO164140050EA 34.5 EUR
ACRO164140050 ACRO164141000 ACRO164145000
2,4-Diclorobenzaldehído 98%
2,4-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 233 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…73 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003305
Núm. CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %