2,4-Diclorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
A12525.0EEA
465
EUR
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
2,4-Diclorobenzaldehído ≥98%
2,4-Diclorobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 874-42-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 471601
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003305
Formula:
C₇H₄Cl₂O MW: 175,01 g/mol Pto. Ebullición: 233 °C Pto. de fusión: 69…73 °C Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003305 Núm. CAS: 874-42-0 EINECS: 212-861-1 UN: 1759 ADR: 8,III |