2,4-Diclorobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
8.20433.0100EA 49.5 EUR
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
2,4-Diclorobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Pto. Ebullición: 233
Pto. de fusión: 68…71 °C
Densidad: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003305
Núm. CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 175.01 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Ignition Point 440 °C