2,5-Diclorobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
359940010 359940050
ACRO359940010EA 33.7 EUR
ACRO359940010 ACRO359940050
2,5-Diclorobenzaldehído 98%
2,5-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
Pto. de fusión: 54…58 °C
Número MDL: MFCD00156140
Núm. CAS: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
UN: 3261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %