2,6-Diclorobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
113160500 113162500 113160010
ACRO113160500EA 41.3 EUR
ACRO113160500 ACRO113162500 ACRO113160010
2,6-Diclorobenzaldehído 99%
2,6-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 239 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 71…72 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003307
Núm. CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -39° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with NaOH ≥98.5 %