2,6-Diclorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13295.22
A13295.14
A13295.36
A13295.22EA
67.6
EUR
A13295.22
A13295.14
A13295.36
2,6-Diclorobenzaldehído ≥98%
2,6-Diclorobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 83-38-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 124°/10mm
Beilstein Reference: 386477
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003307
Formula:
C₇H₄Cl₂O Pto. Ebullición: 124 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 69…73 °C Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003307 Núm. CAS: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 ADR: 8,III |