2-Clorobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
154610010 154610050 154611000 154612500 154615000
ACRO154610010EA 176 EUR
ACRO154610010 ACRO154610050 ACRO154611000 ACRO154612500 ACRO154615000
2-Clorobenzaldehído 99%
2-Clorobenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 211,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10…11,5 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003304
Núm. CAS: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 % (as chlorobenzoic acid)