2-Clorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
A13488.30EA
31
EUR
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
2-Clorobenzaldehído ≥97%
2-Clorobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 89-98-5
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5675
Odour: Pungent
pH: 2.9
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 385877
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003304
Formula:
C₇H₅ClO Pto. Ebullición: 212 °C Pto. de fusión: 10…12 °C Densidad: 1,249 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003304 Núm. CAS: 89-98-5 EINECS: 201-956-3 UN: 3265 ADR: 8,III |