2-Clorobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20276.0250 8.20276.1000 8.20276.9025
8.20276.0250EA 33.3 EUR
8.20276.0250 8.20276.1000 8.20276.9025
2-Clorobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Clorobenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 211,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003304
Núm. CAS: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.12 g/l (20 °C)
Melting Point 10 - 11.5 °C
Molar Mass 140.56 g/mol
Boiling Point 208 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (50 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.5658 (20 °C, 589 nm)
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 2.9 (H2O) (saturated aqueous solution)
Ignition Point 397 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material