3,4-Diclorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B24706.06 B24706.14
B24706.06EA 26.9 EUR
B24706.06 B24706.14
3,4-Diclorobenzaldehído ≥97%
3,4-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 247…248 °C
Pto. de fusión: 41…44 °C
Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003351
Núm. CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,III