5-Clorosalicilaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
405030250 405031000 405030050
ACRO405030250EA 178 EUR
ACRO405030250 ACRO405031000 ACRO405030050
5-Clorosalicilaldehído 98%
5-Clorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 102…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003331
Núm. CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %