5-Clorosalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
A14069.06
A14069.14
A14069.22
A14069.06EA
48.1
EUR
A14069.06
A14069.14
A14069.22
5-Clorosalicilaldehído ≥98%
5-Clorosalicilaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 635-93-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 636632
Formula:
C₇H₅ClO₂ MW: 156,57 g/mol Pto. Ebullición: 105 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 99…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003331 Núm. CAS: 635-93-8 EINECS: 211-244-4 |