3-Clorobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
108610250 108611000
ACRO108610250EA 45.8 EUR
ACRO108610250 ACRO108611000
3-Clorobenzaldehído 99%
3-Clorobenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 213…215 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1,241 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003350
Núm. CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %