4-Clorobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
150440010 150441000 150442500
ACRO150440010EA 115 EUR
ACRO150440010 ACRO150441000 ACRO150442500
4-Clorobenzaldehído 98%
4-Clorobenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 214 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: >46 °C
Densidad: 1,196 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003379
Núm. CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥97.5 %
Free acid ≤1.5 % (as 4-Chlorobenzoic acid)
Elemental Analysis 17.45 to 18.90 % N