4-Clorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12757.30
A12757.0B
A12757.0I
A12757.30EA
39.6
EUR
A12757.30
A12757.0B
A12757.0I
4-Clorobenzaldehído ≥98%
4-Clorobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 104-88-1
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 385858
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003379
Formula:
C₇H₅ClO Pto. Ebullición: 213…214 °C Pto. de fusión: 45…49 °C Densidad: 1,196 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003379 Núm. CAS: 104-88-1 EINECS: 203-247-4 UN: 3077 ADR: 9,III |