4-Clorobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
8.02453.0250EA 46.4 EUR
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
4-Clorobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Clorobenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO
Pto. Ebullición: 214 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 46 °C
Densidad: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003379
Núm. CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 935 mg/l (20 °C)
Melting Point 46 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.19 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 302 °C