2-Cloro-5-nitrobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14824.09
A14824.18
A14824.09EA
39.6
EUR
A14824.09
A14824.18
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído ≥97%
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 6361-21-3
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 743764
Formula:
C₇H₄ClNO₃ Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007293 Núm. CAS: 6361-21-3 EINECS: 228-830-0 |