5-Cloro-2-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0217-25G C0217-5G
TCIAC0217-25GEA 138 EUR
TCIAC0217-25G TCIAC0217-5G
5-Cloro-2-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-2-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 77,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007289
Núm. CAS: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da62fbe48973081c2d867d273b4e483786ee5c96&vid=7ce44743435b5b081cb208d30400f4f6e9ed4fd0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency