4-Cloro-3-nitrobenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
109600250 109600050 109601000
ACRO109600250EA 165 EUR
ACRO109600250 ACRO109600050 ACRO109601000
4-Cloro-3-nitrobenzaldehído 97%
4-Cloro-3-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007078
Núm. CAS: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %