4-Cloro-3-nitrobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13549.09
A13549.18
A13549.30
A13549.09EA
50.2
EUR
A13549.09
A13549.18
A13549.30
4-Cloro-3-nitrobenzaldehído ≥97%
4-Cloro-3-nitrobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 16588-34-4
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 778323
Formula:
C₇H₄ClNO₃ Pto. de fusión: 61…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007078 Núm. CAS: 16588-34-4 EINECS: 240-645-7 |