2-Clorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Chlorobenzonitrile
108670010 108672500
ACRO108670010EA 241 EUR
ACRO108670010 ACRO108672500
2-Clorobenzonitrilo 99%
2-Clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄ClN
MW: 137.57 g/mol
Pto. Ebullición: 232
Pto. de fusión: 43…46 °C
Pto. de inflamación: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001779
Núm. CAS: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 46 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %