2-Clorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Chlorobenzonitrile
B20451.0B
B20451.18
B20451.30
B20451.0BEA
312
EUR
B20451.0B
B20451.18
B20451.30
2-Clorobenzonitrilo ≥98%
2-Clorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 873-32-5
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 122°(252°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 1363916
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001779
Formula:
C₇H₄ClN MW: 137.57 g/mol Pto. Ebullición: 232 °C Pto. de fusión: 43…46 °C Densidad: 1.19 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 122 °C (252 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001779 Núm. CAS: 873-32-5 EINECS: 212-836-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |