3-Clorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: m-Chlorobenzonitrile
108680100 108680500
ACRO108680100EA 37.9 EUR
ACRO108680100 ACRO108680500
3-Clorobenzonitrilo 99%
3-Clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄ClN
MW: 137.57 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 38…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001798
Núm. CAS: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene