3-Clorobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
m-Chlorobenzonitrile
A13237.09
A13237.18
A13237.30
A13237.09EA
37.3
EUR
A13237.09
A13237.18
A13237.30
3-Clorobenzonitrilo ≥99%
3-Clorobenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 766-84-7
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 97°(206°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 94°/10mm
Beilstein Reference: 1906694
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001798
Formula:
C₇H₄ClN MW: 137.57 g/mol Pto. Ebullición: 94 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 39…42 °C Densidad: 1.14 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001798 Núm. CAS: 766-84-7 EINECS: 212-172-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |