4-Clorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
151871000 151870250 151875000
ACRO151871000EA 90.6 EUR
ACRO151871000 ACRO151870250 ACRO151875000
4-Clorobenzonitrilo 99%
4-Clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄ClN
Pto. Ebullición: 223 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…94 °C
Densidad: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001813
Núm. CAS: 623-03-0
EINECS: 210-765-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %