4-Clorobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14524.0B
A14524.18
A14524.30
A14524.0BEA
845
EUR
A14524.0B
A14524.18
A14524.30
4-Clorobenzonitrilo ≥99%
4-Clorobenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 623-03-0
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 222-224°
Beilstein Reference: 1072122
MDL No.: MFCD00001813
Formula:
C₇H₄ClN Pto. Ebullición: 222…224 °C Pto. de fusión: 90…94 °C Densidad: 1,200 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001813 Núm. CAS: 623-03-0 EINECS: 210-765-4 |