2,3-Diclorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14809.06
A14809.14
A14809.06EA
84.8
EUR
A14809.06
A14809.14
2,3-Diclorobenzonitrilo ≥98%
2,3-Diclorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 6574-97-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 114°/6mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016372
Formula:
C₇H₃Cl₂N MW: 172,01 g/mol Pto. Ebullición: 114 °C (6 mmHg) Pto. de fusión: 60…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016372 Núm. CAS: 6574-97-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |