2,5-Diclorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14141.06
A14141.14
A14141.06EA
78.8
EUR
A14141.06
A14141.14
2,5-Diclorobenzonitrilo ≥98%
2,5-Diclorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 21663-61-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 2045293
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00019741
Formula:
C₇H₃Cl₂N MW: 172,01 g/mol Pto. Ebullición: 269 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 128…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019741 Núm. CAS: 21663-61-6 EINECS: 244-518-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |