Diclobenil ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Diclorobenzonitrilo
A14986.09
A14986.14
A14986.22
A14986.09EA
23.2
EUR
A14986.09
A14986.14
A14986.22
Diclobenil ≥98%
Diclobenil
Purity: 98%
CAS No.: 1194-65-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Odour: Aromatic
Melting Point: 143-147°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 1909167
Merck Reference: 14,3042
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001781
Formula:
C₇H₃Cl₂N Pto. Ebullición: 270 °C Pto. de fusión: 143…147 °C Densidad: 1,623 g/cm³ (–101 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001781 Núm. CAS: 1194-65-6 EINECS: 214-787-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,3042 |