2-Amino-6-clorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L06883.03
L06883.06
L06883.03EA
28.5
EUR
L06883.03
L06883.06
2-Amino-6-clorobenzonitrilo 98%
2-Amino-6-clorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 6575-11-7
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 133-137°
Beilstein Reference: 2717090
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015546
Formula:
C₇H₅ClN₂ Pto. Ebullición: 301 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 133…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015546 Núm. CAS: 6575-11-7 EINECS: 229-501-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |