4-Amino-2-clorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L15924.06
L15924.14
L15924.22
L15924.06EA
29.7
EUR
L15924.06
L15924.14
L15924.22
4-Amino-2-clorobenzonitrilo ≥98%
4-Amino-2-clorobenzonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 20925-27-3
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 2936425
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00035926
Formula:
C₇H₅ClN₂ Pto. Ebullición: 301 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 116…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035926 Núm. CAS: 20925-27-3 EINECS: 244-114-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |