2-Amino-5-clorobenzonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Chloroanthranilonitrile
B22690.03
B22690.06
B22690.03EA
29.4
EUR
B22690.03
B22690.06
2-Amino-5-clorobenzonitrilo 97%
2-Amino-5-clorobenzonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 5922-60-1
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 132-135°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017106
Formula:
C₇H₅ClN₂ MW: 152.58 g/mol Pto. Ebullición: 132…135 °C (0.5 mmHg) Pto. de fusión: 94…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017106 Núm. CAS: 5922-60-1 EINECS: 227-651-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |