6-Cloro-2-nitrobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
A12703.06
A12703.14
A12703.06EA
34.5
EUR
A12703.06
A12703.14
6-Cloro-2-nitrobenzonitrilo ≥98%
6-Cloro-2-nitrobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 6575-07-1
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 118-124°
Beilstein Reference: 1369781
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂ MW: 182.57 g/mol Pto. de fusión: 118…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007203 Núm. CAS: 6575-07-1 EINECS: 229-496-9 |