2-Cloro-5-nitrobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B24287.06
B24287.14
B24287.22
B24287.06EA
30.2
EUR
B24287.06
B24287.14
B24287.22
2-Cloro-5-nitrobenzonitrilo ≥99%
2-Cloro-5-nitrobenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 16588-02-6
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1818642
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂ MW: 182,57 g/mol Pto. Ebullición: 119…122 °C (0,6 mmHg) Pto. de fusión: 104…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007292 Núm. CAS: 16588-02-6 EINECS: 240-643-6 |