4-Cloro-3-nitrobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12648.06
A12648.14
A12648.22
A12648.06EA
48.2
EUR
A12648.06
A12648.14
A12648.22
4-Cloro-3-nitrobenzonitrilo ≥98%
4-Cloro-3-nitrobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 939-80-0
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 1639111
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂ Pto. de fusión: 98…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016987 Núm. CAS: 939-80-0 EINECS: 213-364-2 |