Ácido 2,3-diclorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10522.09
A10522.18
A10522.09EA
56.7
EUR
A10522.09
A10522.18
Ácido 2,3-diclorobenzoico ≥98%
Ácido 2,3-diclorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 50-45-3
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 1946217
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ Pto. de fusión: 166…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002413 Núm. CAS: 50-45-3 EINECS: 200-039-5 |