Ácido 2,4-diclorobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
160900010 160900050 160901000 160902500
ACRO160900010EA 163 EUR
ACRO160900010 ACRO160900050 ACRO160901000 ACRO160902500
Ácido 2,4-diclorobenzoico 98%
Ácido 2,4-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. Ebullición: >200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002414
Núm. CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0