Ácido 2,4-diclorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12372.0B
A12372.30
A12372.0BEA
132
EUR
A12372.0B
A12372.30
Ácido 2,4-diclorobenzoico ≥98%
Ácido 2,4-diclorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 50-84-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 159-164°
Beilstein Reference: 1868192
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 159…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002414 Núm. CAS: 50-84-0 EINECS: 200-067-8 |