Ácido 2,5-diclorobenzoico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
163240500 163242500 163240100
ACRO163240500EA 78.4 EUR
ACRO163240500 ACRO163242500 ACRO163240100
Ácido 2,5-diclorobenzoico 97%
Ácido 2,5-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. Ebullición: 301 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 152…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002416
Núm. CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %