Ácido 2,6-diclorobenzoico 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
113200250 113200100
ACRO113200250EA 116 EUR
ACRO113200250 ACRO113200100
Ácido 2,6-diclorobenzoico 98+%
Ácido 2,6-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 141…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002418
Núm. CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %