Ácido 2,6-diclorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10542.06
A10542.14
A10542.22
A10542.06EA
18.4
EUR
A10542.06
A10542.14
A10542.22
Ácido 2,6-diclorobenzoico ≥98%
Ácido 2,6-diclorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 50-30-6
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 141-145°
Beilstein Reference: 973858
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 141…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002418 Núm. CAS: 50-30-6 EINECS: 200-025-9 |