Ácido 2-clorobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
159240050 159241000 159245000 159240020
ACRO159240050EA 28.1 EUR
ACRO159240050 ACRO159241000 ACRO159245000 ACRO159240020
Ácido 2-clorobenzoico 98%
Ácido 2-clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 285 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 139…143 °C
Densidad: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002412
Núm. CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Índice Merck: 13,02143
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Selenium (Se) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm