Ácido 2-clorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10832.0B
A10832.30
A10832.0BEA
83.8
EUR
A10832.0B
A10832.30
Ácido 2-clorobenzoico ≥98%
Ácido 2-clorobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 118-91-2
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 907340
Merck Reference: 14,2124
MDL No.: MFCD00002412
Formula:
C₇H₅ClO₂ Pto. Ebullición: 284…286 °C Pto. de fusión: 138…142 °C Densidad: 1,544 Pto. de inflamación: 173 °C (343 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002412 Núm. CAS: 118-91-2 EINECS: 204-285-4 Índice Merck: 14,2124 |