Ácido 3,4-diclorobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15873.14
A15873.22
A15873.36
A15873.14EA
31
EUR
A15873.14
A15873.22
A15873.36
Ácido 3,4-diclorobenzoico ≥99%
Ácido 3,4-diclorobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 51-44-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 2044777
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ MW: 191,01 g/mol Pto. Ebullición: 301 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 205…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002492 Núm. CAS: 51-44-5 EINECS: 200-099-2 |