Ácido 3,5-diclorobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15168.06
A15168.14
A15168.22
A15168.06EA
29
EUR
A15168.06
A15168.14
A15168.22
Ácido 3,5-diclorobenzoico ≥99%
Ácido 3,5-diclorobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 51-36-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 185-187°
Beilstein Reference: 2044776
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ MW: 191,01 g/mol Pto. Ebullición: 309 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 185…187 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002494 Núm. CAS: 51-36-5 EINECS: 200-092-4 |