Ácido 3-clorobenzoico 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
108661000 108660250 108665000
ACRO108661000EA 73.4 EUR
ACRO108661000 ACRO108660250 ACRO108665000
Ácido 3-clorobenzoico 99+%
Ácido 3-clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. Ebullición: 281 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 154…157 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002491
Núm. CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Índice Merck: 13,02142
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
BSC Certification Passes